Merck
GVHP00010
Millipore
Durapore®メンブレンフィルター、0.22 µm
Durapore®, 1 ft × 10 ft, hydrophobic
別名:
PVDFメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
物質:
PVDF membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophobic
L:
10 ft
3.05 m
厚さ:
125 μm , typical
無菌性:
non-sterile
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25inches Hg with methanol prewet)
85 °C max. temp.
L
10 ft
3.05 m
厚さ
125 μm , typical
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2
泡立ち点
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durapore®メンブレンでは、高流速、高スループット、低抽出物、幅広い化学適合性が得られます。親水性Duraporeメンブレンは、ナイロン、ニトロセルロース、PTFE膜に比べて結合するタンパク質がはるかに少ないです。
特長・利点
- 複数の孔径が利用でき(親水性および疎水性)、アプリケーションのニーズに応えます。
- Duraporeメンブレンフィルターは、 タンパク質結合性が非常に低く、サンプルとの相互作用を最低限に抑えることができ、回収率を最大化できます。
フィルターコード:GVHP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • エア滅菌
  • ガス滅菌
  • 溶媒ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:一般的なラボのろ過
  • 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します。 大型の生物学的汚染物質を選択的に保持する際には、孔径0.45 μm(以上)のメンブレンを通した液体ろ過を利用して、以後の培養と分析用に微生物を捕捉し増殖をサポートできます。
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany