Merck
P1380
Sigma-Aldrich
L-プロリン β-ナフチルアミド 塩酸塩
≥99%, suitable for ligand binding assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
276.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-プロリン β-ナフチルアミド 塩酸塩, ≥99%
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCCN3
InChI
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H/t14-;/m0./s1
InChI Key
UKXYCTFKKXKIPY-UQKRIMTDSA-N
生物化学的/生理学的作用
L-Proline β-naphthylamide is a substrate used for testing enzyme activity.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P1380-VAR:
P1380-BULK:
P1380-100MG:
P1380-1G:
P1380-500MG:
P1380-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Kosoy et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 772-775 (2007-12-14)
Three strains of a novel Bartonella species (Bartonella tamiae) were isolated from human patients from Thailand. Sequence analysis of six chromosomal regions (16S rRNA, gltA, groEL, ftsZ, rpoB, and the intergenic spacer region) and phenotypical analysis supported the similarity of