P5891
L-ピログルタミン酸 2-ナフチルアミド
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
L-ピログルタミン酸 β-ナフチルアミド, L-ピロリドニル-β-ナフチルアミド, N1-(2-ナフチル)-L-ピログルタミン酸, PYR
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2O2
CAS番号:
分子量:
254.28
Beilstein:
5066652
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
おすすめの製品
製品名
L-ピログルタミン酸 2-ナフチルアミド, ≥99% (TLC)
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
InChI Key
BZEPQNMASTUAMY-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ピログルタミンアミノペプチダーゼの基質。 グループA連鎖球菌と腸球菌を他の連鎖球菌から区別するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ピログルタミン酸は、γ-グルタミル回路に関与することが知られています。最近の研究では、先天性代謝エラーが尿中のピログルタミン排泄の増加と関連していたことが示されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
適用法令
Jan Code
P5891-100MG:
P5891-25MG:
P5891-5G:
P5891-500MG:
P5891-VAR:
P5891-BULK:
P5891-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiro Tougan et al.
Malaria journal, 18(1), 8-8 (2019-01-16)
The erythrocytic stage of Plasmodium falciparum parasites in humans is clinically important, as the parasites at this growth stage causes malarial symptoms. Most of the currently available anti-malarial drugs target this stage, but the emergence and spread of parasites resistant
Alaa Alachkar et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 709-709 (2017-10-28)
The involvement of histamine H3 receptors (H3Rs) in memory is well known, and the potential of H3R antagonists in therapeutic management of neuropsychiatric diseases, e.g., Alzheimer disease (AD) is well established. Therefore, the effects of histamine H3 receptor (H3R) antagonist
Frida Martin et al.
Parasites & vectors, 13(1), 342-342 (2020-07-11)
Parascaris univalens is a pathogenic parasite of foals and yearlings worldwide. In recent years, Parascaris spp. worms have developed resistance to several of the commonly used anthelmintics, though currently the mechanisms behind this development are unknown. The aim of this
C A Barboza et al.
Scientific reports, 9(1), 2481-2481 (2019-02-23)
Inflammatory processes and cardiovascular autonomic imbalance are very relevant characteristic of the enormous dynamic process that is a myocardial infarction (MI). In this sense, some studies are investigating pharmacological therapies using acetylcholinesterase inhibitors, such as pyridostigmine bromide (PYR), aiming to
Studies on the Accumulation of L-Pyroglutamic Acid in Guinea Pig Epidermis
Sverre MarsteinM.D.
The Journal of Investigative Dermatology, 74(3), 135-138 (1980)