由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97%
フォーム
powder, crystals or chunks
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12[C@](C[C@@H](C#N)[C@@H]2C(C)=O)([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C22H31NO2/c1-13(24)20-14(12-23)10-19-17-5-4-15-11-16(25)6-8-21(15,2)18(17)7-9-22(19,20)3/h4,14,16-20,25H,5-11H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
VSBHRRMYCDQLJF-ZDNYCOCVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- シトクロムP450の誘導
- ヒト肝細胞株のプレグナンX受容体(PXR)の活性化剤として。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
> 93.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P0543-VAR:
P0543-100MG:4548173204840
P0543-BULK:
P0543-250MG:4548173204857
P0543-50MG:4548173204864