安全性情報
OH83033967
Ohaus® pH Electrode
ST320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
物質
epoxy shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 83033967
pH測定範囲
0.00-14 pH unit
温度測定範囲
0.0-80 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
アプリケーション
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
特徴および利点
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
OH83033967-BULK:
OH83033967-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)