Merck
OH30219114
Ohaus® pH Meter
Model ST300-G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
物質
epoxy shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30219114
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
pH測定範囲
0.00-14.00 pH unit
温度測定範囲
0-100 °C
バッテリー電源
4 AAA, 250 hr life
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
アプリケーション
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
特徴および利点
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.