Merck
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115609
物質
epoxy shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30092000
導電率測定範囲
0.00-199.9 mS/cm
温度測定範囲
0-100 °C
バッテリー電源
4 AAA, 250 hr life
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
アプリケーション
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
特徴および利点
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.