Merck
OH30057496
Ohaus® pH Meter
Model ST2100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
物質
epoxy shaft
特徴
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30057496
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
pH測定範囲
-2-16 pH unit
温度測定範囲
0-100 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The built-in electrode holder provides uncomplicated and convenient all-in-one operation while the large LCD display screen clearly displays results.
アプリケーション
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
特徴および利点
Auto buffer recognition, two point calibration, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)