安全性情報
O0141
Sigma-Aldrich
オベスタチン, ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C116H176N32O33
CAS番号:
分子量:
2546.83
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
white
溶解性
deionized water: 1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc5ccccc5
InChI
1S/C116H176N32O33/c1-13-61(10)95(146-91(158)53-127-113(178)93(59(6)7)147-110(175)81(50-92(159)160)141-108(173)78(46-65-25-18-15-19-26-65)142-112(177)84-28-22-42-148(84)116(181)63(12)130-105(170)80(49-89(123)156)137-98(163)69(118)45-64-23-16-14-17-24-64)115(180)134-70(27-20-21-41-117)101(166)138-76(44-58(4)5)106(171)143-82(54-149)99(164)126-52-90(157)145-94(60(8)9)114(179)135-74(36-40-88(122)155)104(169)139-77(47-66-29-31-68(151)32-30-66)107(172)132-72(34-38-86(120)153)102(167)131-73(35-39-87(121)154)103(168)140-79(48-67-51-125-56-128-67)109(174)144-83(55-150)111(176)133-71(33-37-85(119)152)100(165)129-62(11)97(162)136-75(96(124)161)43-57(2)3/h14-19,23-26,29-32,51,56-63,69-84,93-95,149-151H,13,20-22,27-28,33-50,52-55,117-118H2,1-12H3,(H2,119,152)(H2,120,153)(H2,121,154)(H2,122,155)(H2,123,156)(H2,124,161)(H,125,128)(H,126,164)(H,127,178)(H,129,165)(H,130,170)(H,131,167)(H,132,172)(H,133,176)(H,134,180)(H,135,179)(H,136,162)(H,137,163)(H,138,166)(H,139,169)(H,140,168)(H,141,173)(H,142,177)(H,143,171)(H,144,174)(H,145,157)(H,146,158)(H,147,175)(H,159,160)/t61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,93-,94-,95-/m0/s1
InChI Key
IXQOGPZNKNSCJR-QQDMDDJXSA-N
遺伝子情報
human ... GHRL(51738)
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Phe-Asn-Ala-Pro-Phe-Asp-Val-Gly-Ile-Lys-Leu-Ser-Gly-Val-Gln-Tyr-Gln-Gln-His-Ser-Gln-Ala-Leu-NH2
詳細
Obestatin is a 23-amino acid peptide. It is encoded by the ghrelin gene.
アプリケーション
Human obestatin has been used to study its role in differentiation in rat preadipocytes.
生物化学的/生理学的作用
オベスタチンは、肥満ペプチドの一種です。
オベスタチンはグレリンペプチド類と同様、肥満ペプチドの一種であり、同じプレプロペプチドであるグレリンに由来します。グレリンとは対照的に、オベスタチンは齧歯類において食物摂取、体重増加、消化管運動を抑制します。
It does not participate in the release of growth hormone.
物理的形状
0.1%トリフルオロ酢酸(TFA)水溶液の凍結乾燥品。
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
O0141-VAR:
O0141-.5MG:
O0141-1MG:
O0141-.5MG-PW:
O0141-1MG-PW:
O0141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Obestatin stimulates differentiation and regulates lipolysis and leptin secretion in rat preadipocytes
Tatiana Wojciechowicz
Molecular Medicine Reports (2015)