Merck
N4787
Sigma-Aldrich
Nek2、活性型 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
Never In Mitosis Gene A-Related Kinase 2, Nima-Related Kinase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
分子量
protein apparent mol wt ~80 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NEK2(4751)
アプリケーション
キナーゼ活性は、最終濃度50 μMの[32P]-ATPを用いて、30°Cで1分間にタンパク質量1 mgのミエリン塩基性タンパク質に取り込まれるリン酸のモル量として測定されます。
生物化学的/生理学的作用
Nek2 (nimA-related kinase 2) is a cell cycle-regulated protein kinase with maximal activity at the onset of mitosis that localizes to the centrosome.
単位の定義
One unit will incorporate 1 nanomole of phosphate into myelin basic protein (MBP) per minute at pH 7.2 at 30 deg C using a final concentration of 50 μm (32p) ATP
物理的形状
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N4787-5UG-PW:
N4787-BULK:
N4787-5UG:
N4787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)