Merck
N1660
Sigma-Aldrich
抗ニカストリン ウサギ宿主抗体
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ATAG1874
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110 kDa
交差性
human, mouse, rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using minimum working antibody dilution using a whole cell extract of the HEK293 cell line stably transfected with human nicastrin.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCSTN(23385)
詳細
ニカストリン(NCSTN)は、プレセニリン-1(PS1)とプレセニリン-2(PS2)の両方と相互作用するI型膜貫通型糖タンパク質(709個のアミノ酸)です。この遺伝子は、ヒト染色体1q23に位置します。
特異性
ウサギポリクローナル抗ニカストリンは、免疫ブロット法によりヒトのニカストリン(110 kDa)を認識します。免疫ブロット法におけるニカストリンの染色は、ニカストリン免疫化ペプチドで特異的に阻害されます。
免疫原
KLHに結合したヒトのニカストリン(アミノ酸693~709)のC末端に相当する合成ペプチドです。相当する配列はマウスで一致しています。
アプリケーション
抗ニカストリン抗体ウサギ宿主抗体は、以下の用途に使用されています:
  • ウエスタンブロット法
  • 免疫沈降法
  • 免疫共沈降法
生物化学的/生理学的作用
ニカストリンは、b-アミロイド前駆体タンパク質(b-APP)およびNotch/GLP-1のプレセニリンが介する切断の調節において重要な役割を担っています。 ニカストリンは、細胞内シグナル伝達に関与するNotchの細胞内領域(NICD)を生成するため、膜結合型Notchに結合し、Notchの膜内切断に必須です。 ニカストリンはプレセニリン/g-セクレターゼ複合体の基質に結合するか、またはg-セクレターゼ活性を調節することが示唆されています。線虫C. elegansの胚でニカストリン発現を抑制すると、線虫の両プレセニリンホモログ(sel-12およびhop-1)の同時ヌル突然変異による誘導と同様に、notch/glp-1のサブセット表現型が誘導されます。すなわちますます増加しているエビデンスでは、ニカストリンとプレセニリンは、b-APPおよびNotchなどのタンパク質の膜内タンパク質分解に必要な成分であり、またアルツハイマー病の発症機序およびin vivoでのNotchシグナル伝達の制御において、ニカストリンの直接的役割が示唆されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
N1660-.2ML:
N1660-VAR:
N1660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aph-1 Associates Directly with Full-length and C-terminal Fragments of gamma-Secretase Substrates
Chen AC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(15), 11378-11391 (2010)
Louise Hedskog et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 15(10), 2150-2163 (2010-11-09)
Markers for caspase activation and apoptosis have been shown in brains of Alzheimer's disease (AD) patients and AD-mouse models. In neurons, caspase activation is associated with elevated amyloid β-peptide (Aβ) production. Caspases cleave numerous substrates including presenilin-1 (PS1). The cleavage
The Gene Encoding Nicastrin, a Major gamma-Secretase Component, Modifies Risk for Familial Early-Onset Alzheimer Disease in a Dutch Population-Based Sample
Dermaut B, et al.
American Journal of Human Genetics, 70, 1568-1574 (2002)
Yu Ohki et al.
The EMBO journal, 30(23), 4815-4824 (2011-10-18)
Amyloid-β peptide ending at the 42nd residue (Aβ42) is implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Small compounds that exhibit selective lowering effects on Aβ42 production are termed γ-secretase modulators (GSMs) and are deemed as promising therapeutic agents against
Yachiyo Mitsuishi et al.
The Journal of biological chemistry, 285(20), 14920-14931 (2010-03-20)
Drosophila Crumbs has been reported to attenuate Notch signaling by inhibition of gamma-secretase cleavage at the wing margins. gamma-Secretase is an intramembrane protease that is responsible for the generation of amyloid-beta (Abeta) peptides from the beta-amyloid precursor protein (APP). Here
資料
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.
Alzheimer's Disease