安全性情報
L6274
Sigma-Aldrich
ラミニン ヒト胎盤由来
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
Cell culture grade laminin, Human Laminin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human placenta
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑2 μg/cm2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LAMB1(3912)
アプリケーション
ラミニンは、上皮細胞、内皮細胞、神経細胞、筋細胞、及び肝細胞など多くの細胞型の増殖及び分化を支持しています。 細胞培養基材として1~2 μg/cm2の使用が推奨されています。 最適濃度は細胞型、アプリケーション又は研究目的によって異なります。
生物化学的/生理学的作用
ラミニンタンパク質は、動物組織の骨格構造の不可欠な構成要素です。 本化合物はエンタクチン及びパールカンを介してIV型コラーゲンと結合し、インテグリン受容体、ジストログリカン糖タンパク質複合体及びLutheran血液型糖タンパク質を介して細胞膜と結合します。 ラミニンは、コラーゲン結合、細胞接着、ヘパリン結合、及び神経突起伸長フラグメントの活性ドメインを有しています。
構成
ラミニンは細胞外マトリックスマルチドメイン三量体糖タンパク質であり、接着、増殖及び分化を支持する基底層の主要な非コラーゲン成分です。 ラミニンはA、B1及びB2鎖の両方で構成されており、多くのジスルフィド結合により結合しています。このラミニン製品は、ペプシン処理及び免疫親和性クロマトグラフィーを用いてヒト胎盤から精製されています。 SDS-PAGEの結果、50 kDa及び130~160 kDaに2つの大きなバンドが認められます。
注意
本製品は、2年間安定に保たれる−70℃で保存することを推奨します。
調製ノート
本製品は、濃度0.5 mg/mLの150 mM NaCl含有50 mM Tris-HCl溶液として供給されます。 本製品は0.2 μmフィルターを通しています。ゲル形成回避のため、使用前に本溶液を2~8℃でゆっくり融解してください。 コーティングとして使用する場合、滅菌平衡塩類溶液で希釈し、最小容量で培養表面をコーティングした後、37℃で2時間インキュベートしてください。 細胞をプレーティングする前にPBSで3回洗浄してください。ラミニンコーティングは2~8℃で1ヵ月間保存できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L6274-VAR:
L6274-.5MG:
L6274-.5MG-PW:
L6274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satu Marja Myllymäki et al.
PloS one, 6(5), e19453-e19453 (2011-05-17)
Formation of apical compartments underlies the morphogenesis of most epithelial organs during development. The extracellular matrix (ECM), particularly the basement membrane (BM), plays an important role in orienting the apico-basal polarity and thereby the positioning of apical lumens. Integrins have
Sandhanakrishnan Cattavarayane et al.
BMC cell biology, 16, 3-3 (2015-04-19)
The growth properties and self-renewal capacity of embryonic stem (ES) cells are regulated by their immediate microenvironment such as the extracellular matrix (ECM). Integrins, a central family of cellular ECM receptors, have been implicated in these processes but their specific
Danielle K Lewis et al.
Aging cell, 7(6), 836-849 (2008-09-10)
Astrocytes comprise a large proportion of the central nervous system support cells and play a critical role in neural injury and repair. The present study examined the impact of ovarian aging using an ex vivo model system, where astrocytes were
Terhi P Teräväinen et al.
PloS one, 8(8), e71485-e71485 (2013-08-27)
The properties of epithelial cells within tissues are regulated by their immediate microenvironment, which consists of neighboring cells and the extracellular matrix (ECM). Integrin heterodimers orchestrate dynamic assembly and disassembly of cell-ECM connections and thereby convey biochemical and mechanical information
Pere Roca-Cusachs et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(38), 16245-16250 (2009-10-07)
A key molecular link between cells and the extracellular matrix is the binding between fibronectin and integrins alpha(5)beta(1) and alpha(v)beta(3). However, the roles of these different integrins in establishing adhesion remain unclear. We tested the adhesion strength of fibronectin-integrin-cytoskeleton linkages
資料
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.