solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
yellow
溶解性
DMSO: soluble
H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl)
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC\C2=N/NC(=O)c6ccccc6)CC=C
InChI
1S/C26H27N3O4/c1-2-13-29-14-12-25-21-17-8-9-19(30)22(21)33-23(25)18(10-11-26(25,32)20(29)15-17)27-28-24(31)16-6-4-3-5-7-16/h2-9,20,23,30,32H,1,10-15H2,(H,28,31)/b27-18+/t20-,23+,25+,26-/m1/s1
InChI Key
AKXCFAYOTIEFOH-XTNAHFASSA-N
遺伝子情報
human ... OPRK1(4986) , OPRL1(4987) , OPRM1(4988)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N165-VAR:
N165-50MG:
N165-BULK:
N165-250MG:
N165-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)