アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
off-white
溶解性
DMSO: 14 mg/mL at ~60 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CS(O)(=O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6oc7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H25NO4.CH4O3S.H2O/c28-18-8-7-15-11-20-26(29)12-17-16-3-1-2-4-19(16)30-22(17)24-25(26,21(15)23(18)31-24)9-10-27(20)13-14-5-6-14;1-5(2,3)4;/h1-4,7-8,14,20,24,28-29H,5-6,9-13H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t20-,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
VAGWKZSGWSRENH-HIAJFTJMSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N156-VAR:
N156-25MG:
N156-100MG:
N156-BULK:
N156-5MG:
N156-1MG:
N156-IP:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)