抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
650.24, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 260 kDa (additional band at 160 kDa)
化学種の反応性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using neonatal rat brain treated with chondroitinase.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Ncan(58982)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
N0913-25UL:
N0913-VAR:
N0913-BULK:
N0913-200UL:
試験成績書(COA)