Merck
MX647S100
Sigma-Aldrich
Mix-n-Stain CF647 抗体標識キット (50-100μg)
別名:
Antibody Labeling Kit, CF 647 Labeling Kit, Mix-n-Stain Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
フォーム
liquid
品質水準
保管条件
protect from light
蛍光検出
λex 650 nm; λem 665 nm
保管温度
−20°C
詳細
このラベリングキットは、遠赤色蛍光色素CF647で50~100 μgの抗体を標識できるように準備されています。Mix-n-Stain CF色素抗体ラベリングキットは、高パフォーマンスのCF色素を利用することにより、精製ステップなしのわずか30分で標識抗体の作製を可能にした画期的な抗体ラベリングテクノロジー製品です。ラベリングの手順は、一般的なバッファー成分や抗体安定剤の存在下でも問題ありません。CF647は、CF色素シリーズ屈指の遠赤色蛍光色素です。CF647は、Alexa Fluor 647やCy®5と同様のスペクトル特性を示します。CF色素は、輝度、光安定性、特異性の改良に加え、in vivoイメージングに理想的な新しい特性が一体化されたことから、Alexa Fluor色素やCy®色素比べて抗体標識に非常に有利です。
This kit contains everything you need to rapidly label an antibody. The labeling procedure comprises simple mixing of your antibody and the optimally formulated dye in the reaction buffer provided, followed by a brief incubation. The resulting solution is ready for staining without further purification. The kit is suitable for labeling commercially available primary antibodies, either directly or after a simple antibody clean-up step. After labeling, the dye is covalently linked to the antibody.
アプリケーション
The Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kit can be used to label primary antibodies for ELISA, western blot, immunohistochemistry, flow cytometry, FACS, immunofluorescence or immunocytochemistry applications.
特徴および利点
Mix-n-Stain CF色素抗体ラベリングキットは、特に一次抗体の蛍光標識抗体を作製する手順が大幅に簡略化されています。目的の抗体と、ご購入のCF色素をキットに用意されたバッファー中でそのまま混合します。このステップの操作は30秒ほどで十分です。混合した溶液を30分間インキュベーション後、分離・分別の作業なしで、大手メーカーが市販する蛍光標識抗体に劣らない高品質の標識抗体を得ることが可能です。色素の使用量を計算する必要はなく、目的の抗体とキットに準備された色素を全量混合するだけで、最適なラベリングをいつでも行うことができます。さらに、標識反応はアジ化ナトリウム、Tris、グリセロール、低濃度のBSAなど一般的な安定剤の存在下でも問題ありません。
A major advantage of the labeling kits is the superior CF dyes, many of which are brighter and more photostable than Alexa Fluor dyes and other similar commercial dyes. With a large list of CF dyes of wavelengths covering the entire visible and near-infrared spectra, you have unprecedented freedom to label any commercial primary antibody with a color of your choice, making multi-color detection simple and affordable.
構成
キット内容は、Mix-n-Stain Dye、Mix-n-Stain、Reaction Buffer(10x)、Mix-n-Stain Storage Bufferが各1バイアルと、ultrafiltration vial(1本)となっています。
アナリシスノート
Alexa Fluor 647、Cy®5、DY- 647、DyLight® 649、IRDye® 650に代わって利用することができます。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
IRDye is a registered trademark of LI-COR, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of a mesenchymal progenitor cell hierarchy in adipose tissue
Merrick D, et al.
Science, 364(6438) (2019)
Marion Pardons et al.
Cell reports, 29(9), 2783-2795 (2019-11-28)
Latent proviruses persist in central (TCM), transitional (TTM), and effector (TEM) memory cells. We measured the levels of cellular factors involved in HIV gene expression in these subsets. The highest levels of acetylated H4, active nuclear factor κB (NF-κB), and
Latency-Reversing Agents Induce Differential Responses in Distinct Memory CD4 T Cell Subsets in Individuals on Antiretroviral Therapy
Pardons M, et al.
Cell Reports, 29(9), 2783-2795 (2019)
Pradeep D Uchil et al.
Cell host & microbe, 25(1), 87-100 (2019-01-01)
Lymph- and blood-borne retroviruses exploit CD169/Siglec-1-mediated capture by subcapsular sinus and marginal zone metallophilic macrophages for trans-infection of permissive lymphocytes. However, the impact of CD169-mediated virus capture on retrovirus dissemination and pathogenesis in vivo is unknown. In a murine model of
Jun Xu et al.
eLife, 11 (2022-01-26)
Expansion of the available repertoire of reagents for visualization and manipulation of proteins will help understand their function. Short epitope tags linked to proteins of interest and recognized by existing binders such as nanobodies facilitate protein studies by obviating the
資料
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.