Merck
MTCR1090B
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, blue
別名:
stacking western blot box, tube holder, tube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
物質
blue
polypropylene
特徴
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
MTC Bio R1090-B
パラメーター
-80 °C temperature
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rack, reversible, 60 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (71x 197mm), Blue
特徴および利点
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
MTCR1090B4065270485953
MTCR1090B-5EA4065271097179