Key Documents
MTCP80255S
MTC Bio Reservoir
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
別名:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.12
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
メーカー/製品名
MTC Bio P8025-5S
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reservoir, 25ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
特徴および利点
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio