Key Documents
MTCP520010U
MTC Bio ProPette LE Adjustable Pipettor
capacity 1-10 μL
別名:
pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P5200-10U
キャパシティ
1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ProPette LE, 1 to 10µL
特徴および利点
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (0.1µL-10mL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio