特徴
adjustable
manual
no. of channels 12
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio P5212-300U
キャパシティ
30-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ideal for all 96-well applications, Propette LE™ Multi-Channel Pipettes are lightweight, rugged, and capable of standing up to the demands of everyday use in a busy laboratory environment.
ProPette™ LE 12 -Channel Pipette, 30 to 300µL
特徴および利点
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (1.0µL-300µL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
MTCP5212300U | 4065270485472 |
MTCP5212300U-1EA | 4065271096691 |