Merck
MTCP520810U
MTC Bio ProPette LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 1-10 μL
別名:
pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.15
特徴
adjustable
manual
no. of channels 8
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P5208-10U
キャパシティ
1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ideal for all 96-well applications, Propette LE Multi-Channel Pipettes are lightweight, rugged, and capable of standing up to the demands of everyday use in a busy laboratory environment.
ProPette LE 8 -Channel Pipette, 1 to 10µL
特徴および利点
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
MTCP520810U4065270485397
MTCP520810U-1EA4065271096615