Merck
MTCP1001QPS
MTC Bio Pure.Amp qPCR Sealing Film
to fit standard qPCR plates, pressure adhesive
別名:
qPCR sealing membrane, sealing membrane, snap closure tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.15
包装
bag of 10 × 10 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P1001-QPS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk
特徴および利点
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Evaporation rates ≤ 5%
  • Inner packs of 10 membranes
  • -40° to 120°C
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)