物質
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
メーカー/製品名
MTC™ Bio C2603-B
パラメーター
15,000 × g speed (max)
キャパシティ
50 mL
直径× L
29 mm × 117 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Centrifuge Tube, 50mL, PP, flat screw cap, non-sterile, bulk bag, 500/cs
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
特徴および利点
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)