物質
blue high-density polyethylene cap
clear
conical
polypropylene
screw top cap
無菌性
sterile
包装
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
メーカー/製品名
MTC™ Bio C2230
パラメーター
22,000 × g speed
キャパシティ
2.0 mL
直径× L
12.8 mm × 46 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw-cap microtubes, 2.0mL, with O-ring, sterile, molded graduations, caps attached, 100 per bag, 1000/case
ScrewSeal™ screw-cap microtubes are made from ultra-clear polypropylene, these screw cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leak-proof seal from -90°C to +121°C. Sterile, RNase, DNase, & pyrogen free and may be centrifuged at up to 22,000×g.
特徴および利点
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ScrewSeal is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)