Merck
BR780764
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, conical bottom, non-sterile
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
物質
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 780764
キャパシティ
2 mL
チューブ直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR780764-1000EA4061831859669