Merck
MTCB6502W
MTC Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 30 mL, L × W 65 mm × 85 mm
別名:
weighing dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
物質
diamond white
polystyrene
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
MTC Bio B6502W
L × W
65 mm × 85 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Weigh Boat, white, 30ml, 65 x 85mm, diamond shaped, 500/pk
特徴および利点
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)