Merck
Z741008
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径 × L
25 mm × 150 mm
キャパシティ
50 mL
チューブ直径
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z741008-50EA4061833641811