Merck
MTCF4062B
MTC Bio BioFlask Erlenmeyer Flask
new
capacity 500 mL, polycarbonate bottom (baffled), cap, vented, (baffled), sterile, pack of 12 ea (individually wrapped)
別名:
culture flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
物質
(baffled)
polycarbonate bottom (baffled)
無菌性
sterile
特徴
cap vented
包装
pack of 12 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
MTC Bio F4062-B
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flask, Erlenmeyer, 500ml, Polycarbonate, baffled bottom w/ vented screw cap, Sterile, indiv wrapped, 12/CS
特徴および利点
  • Vented screw caps
  • Flat or baffled bottoms
  • Gamma sterile (SAL 10-6)
  • Pyrogen free and RNase/DNase free
  • Individually wrapped
法的情報
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio