包装
pkg of 7 plates
メーカー/製品名
IROA Technologies
プレートサイズ
96 wells
適合性
suitable for mass spectrometry
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
microbiology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MSMLS™ (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules used for mass spectrometry metabolomics applications and provides a broad representation of primary metabolism.
アプリケーション
特徴および利点
- MSMLS-LOT-230-23
- MSMLS-LOT-230-16
- MSMLS-LOT-230-13
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
適合性
調製ノート
その他情報
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
おすすめ製品
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Immune system, Respiratory system, Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
MSMLS™ (Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (>95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
MSMLS™ (Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (>95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
関連コンテンツ
メタボロミクス研究の主要な代謝経路を網羅する幅広い一次代謝化合物を含む、小分子代謝物のライブラリーおよびキットを提供しています。
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.