Merck
MSKT0001
Sigma-Aldrich
SILuMAb K1 Pharmacokinetic Kit
別名:
PK Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.41
適合性
suitable for mass spectrometry
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
All critical reagents necessary to perform the assay are provided in the kit. The plate-based format avoids the high cost and potential LC column blockage associated with bead-based enrichment formats. Sample preparation with the SILuMAb PK kit can be performed in under 5 hours and consists of coating wells with high-specificity capture antibody, followed by immunoaffinity enrichment and rapid, in-plate trypsin digestion. The resulting digest is ready for injection, with no SPE or other cleanup required.
アプリケーション
The SILuMAb K1 Pharmacokinetic (PK) kit enables a robust, high-throughput assay for quantification of human IgG1 antibody in animal sera by LC-MS/MS.
保管および安定性
Store the kit at 2-8°C. The kit is stable for two years refrigerated.
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
In this study, we developed a rapid trypsin digest kit that, at elevated temperatures, yielded reliable, reproducible results in less than 2 hours on a wide variety of substrates for mass spectrometry.
プロトコル
Pharmacokinetic (PK) kit enables a robust, high-throughput assay for quantification of human IgG1 antibody in animal sera by LC-MS/MS.