詳細
GenElute mRNAミニプレップキットは、分離済みのtotal RNAからポリアデニル化mRNAを簡便に精製します。オリゴ(dT)ポリスチレンビーズは、10分間のインキュベーション中にポリ(A)+ mRNAに結合します。マイクロスピンフィルターで洗浄して汚染物質を除去した後、ポリ(A)+ mRNAを100 mLのバッファーで溶出します。total RNAからのmRNAの精製は、40分未満で実行できます。
精製RNAは、ノーザン解析、逆転写およびPCR、アレイ用のラベリング、ならびにその他の一般的な用途にすぐに使用できます。
精製RNAは、ノーザン解析、逆転写およびPCR、アレイ用のラベリング、ならびにその他の一般的な用途にすぐに使用できます。
cDNA合成、発現プロファイリングなどを行う場合、多量に存在するrRNAとtRNAを除去しmRNAを精製する必要があります。GenElute mRNAキットは、調製済みのtotal RNAや哺乳類の細胞や組織から直接、ポリアデニル化mRNAを簡便に分離することができるキットです。直接mRNAを精製するためには、SDS/プロテイナ-ゼKで消化することにより細胞や組織を破砕し、RNAをリリ-スしリボヌクレア-ゼを除きます。各キットとも、1μmのポリスチレンビ-ズに共有結合させたoligo dT30をハイブリッド形成してポリアデニル化mRNAを捕捉します。ポリスチレンビ-ズは、セルロ-ス粒子や磁気粒子のようにハイブリダイゼ-ション中に混和や振盪を行わなくても分散状態が保たれます。また、oligo(dT)ポリスチレンビ-ズでは2~3回の厳密な洗浄でoligo(dT)セルロ-スビ-ズの洗浄(通常10回以上)より、きれいなmRNAが得られます。GenElute kitsでは、mRNA-ビ-ズ複合体は微量遠心機のスピンフィルタ-中で洗浄され、10 mM Tris-HCL(pH 7.5)中にmRNAを溶出します。いずれのキットでも、精製したmRNAはノ-ザンブロット、発現アレイまたはチップハイブリダイゼ-ション、cDNA合成、ライブラリ-構築等のさまざまな用途に使用できます。
アプリケーション
精製RNAは、ノーザン解析、逆転写およびPCR、アレイ用のラベリング、ならびにその他の一般的な用途にすぐに使用できます。
特徴および利点
- RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離に使用される、迅速で簡便な試薬です。
- 大量または少量の組織または細胞を良好に処理でき、多くのサンプルを同時に抽出できます。
- total RNAを分離する最も効果的な方法の1つです。精製は新鮮な組織または細胞から始めてわずか1時間で完了します
- mRNAは10分間でオリゴ(dT)ポリスチレンビーズに捕捉されます
- オリゴ(dT)ポリスチレンビーズの洗浄は少ない手順で済みます
- ポリ(A)+ mRNAは、精製済みtotal RNAから40分で分離されます
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/mrnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Gang Luo et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(11) (2022-06-11)
N6-methyladenosine (m6A) is the most prevalent internal mRNA modification in eukaryotes. The M6A modification plays an important role in transcription and cell function. The mechanism by which m6A modification regulates meat quality remains elusive. In this study, gene knockout and
Caitlin M A Simopoulos et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(8), 2511-2520 (2019-06-27)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) represent a diverse class of regulatory loci with roles in development and stress responses throughout all kingdoms of life. LncRNAs, however, remain under-studied in plants compared to animal systems. To address this deficiency, we applied a
Zhihui Xu et al.
Frontiers in plant science, 12, 685189-685189 (2021-06-29)
The remodeling of transcriptome, epigenome, proteome, and metabolome in hybrids plays an important role in heterosis. N(6)-methyladenosine (m6A) methylation is the most abundant type of post-transcriptional modification for mRNAs, but the pattern of inheritance from parents to hybrids and potential
Wei Wang et al.
Nature communications, 12(1), 3803-3803 (2021-06-23)
The adenomatous polyposis coli (APC) is a frequently mutated tumour suppressor gene in cancers. However, whether APC is regulated at the epitranscriptomic level remains elusive. In this study, we analysed TCGA data and separated 200 paired oesophageal squamous cell carcinoma
Dan-Ling Dai et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100547-100547 (2021-03-21)
N6-methyladenosine (m6A) is among the most abundant mRNA modifications, particularly in eukaryotes, and is found in mammals, plants, and even some viruses. Although essential for the regulation of many biological processes, the exact role of m6A modification in virus-host interaction