安全性情報
ML0011
Sigma-Aldrich
Urea Cycle Metabolite Library
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
保管温度
−20°C
構成
Contains 10 mg each of the urea cycle metabolite standards packaged individually.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • A5707Argininosuccinic acid disodium salt hydrate, ≥80% 10 mgSDS
  • A7469L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgSDS
  • A8094L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgSDS
  • A9256L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
  • C7629L-Citrulline, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
  • F8509Fumaric acid, BioReagent, suitable for cell culture 10 mgSDS
  • G1251L-Glutamic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgSDS
  • G3126L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgSDS
  • K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgSDS
  • O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgSDS
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgSDS
  • P9255Pyridoxal 5′-phosphate hydrate, ≥98% 10 mgSDS
  • U5378Urea, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture 10 mgSDS
すべて表示 (13)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)