Merck
MBD5000
Sigma-Aldrich
GenElute Microbiome DNA Purification Kit
High yield for PCR, sequencing and NGS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
品質水準
テクニック
DNA purification: suitable (from stool )
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
In order to study the role of gut microbiota in human health and disease, accurate and reproducible microbial data must be obtained.The crucial step in this process is to apply an appropriate methodology to extract microbial DNA. Setting up the optimal DNA isolation procedure is critical for robustness and reproducibility of the results. Inaccurate DNA extraction may result in microbial misrepresentation.
The Microbiome DNA Purification Kit provides a convenient and rapid method to isolate high-molecular weight, high-quality and high yield microbial DNA from stool samples. The kit contains DNA-free reagents to assure that no external contamination is present. The kit uses a combination of chemical, mechanical and thermal lysis with a simple and rapid spin column procedure to purify the DNA. The purified DNA is high molecular weight, high quality and is fully compatible with downstream applications, such as PCR and NGS.
application note: Typical DNA recovery is 5–25μg from 0.2 g of human stool or 0.1 g of mouse stool.
特徴および利点
  • Accurate and reproducible results
  • Convenient and rapid spin column procedure
  • Highly efficient lysis: combination of chemical, mechanical and thermal methods
  • High molecular weight, high quality and high yield DNA is obtained
  • DNA free reagents to assure no external contamination
  • Fully compatible with downstream applications such as PCR, sequencing and NGS
構成
This kit contains reagents sufficient for 50 DNA extractions.
.
  • This product is comprised of the following:
  • M1 Lysis Buffer MBD5001
  • M2 Lysis Boost Buffer MBD5002
  • M3 Cleaning Buffer MBD003
  • M4 Binding Buffer MBD5004
  • M5 Wash Buffer MBD005
  • M6 Elution Buffer MBD006
  • Columns MBD5007
  • Collection Tubes MBD5008
  • Lysis Beads MBD5009
See datasheet for more information
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)