Merck
MAK484
Sigma-Aldrich
Phenylalanine Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
Assay Kit for Phenylalanine Detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
fluorometric
関連疾患
metabolic disorders; neonatal diseases; pediatric diseases; neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Phenylalanine is an essential amino acid and an important precursor for several key signal molecules such as dopamine, norepinephrine, epinephrine, and the skin pigment melanin. It is found naturally in the breast milk of mammals and used as nutritional supplements in food and drink products. The genetic disorder phenylketonuria is the inability to metabolize phenylalanine. Individuals with this disorder are known as "phenylketonurics". Individuals who cannot metabolize phenylalanine must monitor their intake of protein to control the buildup of phenylalanine.
特徴および利点
  • The linear detection range of the kit is 2-300 µM L-phenylalanine
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for L-phenylalanine activity determination in serum, urine, and other biological samples.
原理
The Phenylalanine Assay Kit provides a convenient fluorometric means to measure L-phenylalanine in biological samples. In the assay, L-phenylalanine is oxidized by phenylalanine dehydrogenase, producing NADH, which reduces a fluorescent dye to a highly fluorescent product. The resulting fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is proportional to the L-phenylalanine concentration in the sample.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)