Merck
MAK238
Sigma-Aldrich
Factor Xa Activity Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
fluorometric
関連疾患
hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
Factor Xa (FXa) is the activated form of the coagulation factor X (Stuart-Power factor, thrombokinase, prothrombinase, thromboplastin, E.C.3.4.21.6). Factor X is a vitamin K-dependent serine endopeptidase plays an important role at several stages of the coagulation pathway. It is produced in the liver and in the plasma, it circulates as a two-chain glycoprotein. It acts by converting prothrombin into active thrombin by complexing with activated co-factor V in the prothrombinase complex. Unfractionated heparin and various low molecular weight heparins bind to plasma cofactor antithrombin to inactivate several coagulation factors including factor Xa.
適合性
Suitable for the determination of Factor Xa activity in plasma and purified Factor Xa samples.
原理
This Factor Xa activity assay kit utilizes the ability of Factor Xa to cleave a synthetic substrate thereby releasing a fluorophore, AMC, which can be quantified by fluorescence readers. This assay kit is simple, rapid, and can detect activity from as low as 1 ng of Factor Xa.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and dynamics of zymogen human blood coagulation factor X.
Venkateswarlu D, et al.
Biophysical Journal, 82(3), 1190-1206 (2002)