Merck
MAK219
Sigma-Aldrich
Tyrosine Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
別名:
Tyrosine Detection Colorimetric Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
Tyrosine (Tyr) is an aromatic amino acid that is a precursor of several important substrates such as catecholamine, thyroid hormone, and melanin pigment. A deficiency in enzymes such as homogentisic acid oxidase or phenylalanine 4-hydroxylase that degrade tyrosine result in rare, hereditary metabolic disorders.
適合性
Suitable for the detection of tyrosine in a variety of biological samples.
原理
The Tyrosine Colorimetric Assay Kit provides a simple assay for measuring tyrosine in biological samples (ranging from 5-75 nmole/well). Tyrosine is determined by measuring a colorimetric product with absorbance at 492 nm (A492) proportional to the amount of tyrosine present.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Tyr Assay Buffer
  • Tyr Enzyme Mix
  • Tyr Standard
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li-Mao et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 1923-1929 (2016-11-17)
To explore the new mechanism of neuroprtection of monosialotetrahexosylganglioside and providing reliable theoretical foundation and experimental evidence for the emergency treatment and rehabilitation of cerebral ischemia/reperfusion injury. A rat model of cerebral ischemia/reperfusion injury was constructed and intervened with monosialotetrahexosylganglioside(5mg/kg)
Delong Jiao et al.
Bioactive materials, 6(7), 2011-2028 (2021-01-12)
Developmental engineering strategy needs the biomimetic composites that can integrate the progenitor cells, biomaterial matrices and bioactive signals to mimic the natural bone healing process for faster healing and reconstruction of segmental bone defects. We prepared the gelatin-reduced graphene oxide
Li Mao et al.
Oncotarget, 8(59), 99681-99692 (2017-12-17)
MicroRNAs (miRNAs, miR) play a fundamental role in cerebral ischemia/reperfusion (I/R) injury. However, the role of miRNAs in toxic aldehyde and tyrosine accumulation is not fully elucidated. We constructed a cerebral I/R rat model and found that overexpression of miR-193