Merck
MAK128
Sigma-Aldrich
Indican Assay Kit(インジカンアッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
硫酸インドキシルアッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
インジカン(硫酸インドキシル)は、小腸での細菌によるトリプトファンの脱抱合から生じる腐敗生成物です。インジカンは水に溶けやすく、尿で排泄されます。尿中のインジカンの増加は、タンパク質の消化異常もしくは吸収不良、または腸の嫌気性細菌の異常増殖を示している場合があります。尿中のインジカンレベルは、高タンパク質食に応じて増加することもあります。
アプリケーション
Indican Assay Kit(インジカンアッセイキット)は、尿サンプル中のインジカン濃度を測定するために使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。キュベット使用に適応可能です。
適合性
Indican Assay kit(インジカンアッセイキット)は、尿中のインジカンレベルを測定する単純かつ直接的な手法をもたらします。
原理
このアッセイは、インディカンとp-ジメチルアミノベンズアルデヒドとの反応により480  nmで測定される比色生成物が得られる改変Curzon-Walsh法に基づいています。本アッセイは、96ウェルプレートアッセイにおいて0.2~20  mg/dLで直線検出範囲を有しています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Type I interferons and microbial metabolites of tryptophan modulate astrocyte activity and central nervous system inflammation via the aryl hydrocarbon receptor.
Rothhammer V, et al.
Nature Medicine, 22(6), 586-586 (2016)
Veit Rothhammer et al.
Nature medicine, 22(6), 586-597 (2016-05-10)
Astrocytes have important roles in the central nervous system (CNS) during health and disease. Through genome-wide analyses we detected a transcriptional response to type I interferons (IFN-Is) in astrocytes during experimental CNS autoimmunity and also in CNS lesions from patients