Merck
MAK084
Sigma-Aldrich
グルコース取り込み蛍光法アッセイキット
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
詳細
新しいグルコース取り込みアッセイキット、MAK489の提供を開始しました!グルコースは、ほとんどの細胞の主なエネルギー源です。原形質膜を介したグルコース輸送は、グルコース代謝の最初の律速段階です。グルコースの取り込みは、GLUTファミリーのトランスポータータンパク質によって促進され、その発現と活性は複数の機構によって制御されています。多くのがん細胞ではグルコースの取り込みが上方制御されており、好気性解糖の速度が速くなっています。インスリン抵抗性を示す細胞は、インスリン刺激に反応したグルコース取り込みが減少しています。
アプリケーション
グルコース取り込み蛍光定量アッセイキットは、単球性骨髄由来サプレッサー細胞(M-MDSC)によるグルコース取り込み量を測定するために使用されています。
適合性
96ウェルマイクロタイタープレートで培養した接着細胞または浮遊細胞でのグルコース取り込みの検出に適しています。
原理
グルコース取り込み蛍光定量アッセイキットは、さまざまな細胞のグルコース取り込みを測定するための単純かつ直接的な手順を提供します。グルコースの取り込みは、グルコース類縁体である2-デオキシグルコース(2-DG)を使用して測定されます。これは、細胞に取り込まれ、ヘキソキナーゼによってリン酸化されて2-DG6Pになります。2-DG6Pはそれ以上代謝されず、細胞によるグルコース取り込みに正比例して細胞に蓄積されます。このアッセイでの2-DG取り込み量は、2-DG6Pが酸化され、プローブと反応することによって、細胞に取り込まれた2-DGに比例した蛍光定量(λex = 535/λem = 587 nm)生成物を与えるNADPHを生成する、結合酵素アッセイによって決定されます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tingting Wu et al.
Scientific reports, 6, 20250-20250 (2016-02-03)
CD11b(+) Gr1(+) myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) play critical roles in controlling the processes of tumors, infections, autoimmunity and graft rejection. Immunosuppressive drug rapamycin (RPM), targeting on the key cellular metabolism molecule mTOR, is currently used in clinics to treat patients
Mechanisms for insulin resistance: common threads and missing links.
Samuel V T and Gerald I S
Cell, 148(5), 852-871 (2012)
Chapter Twenty-Two Mechanisms and Methods in Glucose Metabolism and Cell Death.
Zhao Y, et al.
Methods in Enzymology, 442, 439-457 (2008)
Yang Zhao et al.
Blood, 131(14), 1587-1599 (2018-02-22)
Monocytes and macrophages play a key role in defending pathogens, removing the dead cells or cell debris, and wound healing. The mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor rapamycin (RPM) is widely used in clinics to treat patients with organ transplantation
Norio Yamamoto et al.
Analytical biochemistry, 375(2), 397-399 (2008-02-12)
To determine 2-deoxy-D-glucose (2DG) and 2-deoxy-D-glucose 6-phosphate (DG6P) in mouse tissue after injection of 2DG, we have developed a novel assay. This assay is a simple procedure involving incubation of samples with four independent, single reaction mixtures followed by measurement