Merck
MAK080
Sigma-Aldrich
クレアチニン測定キット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
genitourinary disorders; neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
クレアチニンは、非酵素的脱水反応によりクレアチンから生成します。クレアチニンは一定の速度で産生され、腎糸球体濾過を介して体外に排泄されます。腎機能低下はクレアチニンが腎臓で濾過される速度に影響を及ぼすため、クレアチニン値は腎機能指標に使用できます。腎機能低下の結果、尿排泄を介してクレアチニン排出ができないため血清クレアチニン値上昇をもたらすことがあります。クレアチニン値は、筋肉量の変化、妊娠、又はアンギオテンシン阻害剤又はアンギオテンシン受容体アンタゴニストの使用により影響を受けることがあります。
アプリケーション
クレアチニン測定キットは、試料中のクレアチニン濃度の測定に使用されています。
適合性
細胞及び組織培養上清、血清、血漿、尿、並びにその他の体液との使用に適しています。
原理
本アッセイでは、クレアチニン値は共役酵素反応を用いて測定され、クレアチニン量に比例して発色物質(570 nm)/蛍光物質(λ励起=535 nm、λ蛍光=587 nm)が生成します。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesco Dal Dosso et al.
Analytica chimica acta, 1000, 191-198 (2018-01-01)
The lab-on-a-chip (LOC) field has witnessed an excess of new technology concepts, especially for the point-of-care (POC) applications. However, only few concepts reached the POC market often because of challenging integration with pumping and detection systems as well as with
Creasensor: SIMPLE technology for creatinine detection in plasma.
Dal DF, et al.
Analytica Chimica Acta, 1000, 191-198 (2018)
Alessandra Amato et al.
International journal of environmental research and public health, 18(4) (2021-03-07)
The beneficial effects of physical activity on body image perception and bone are debated among artistic gymnasts. Gymnasts seem to be at greater risk of developing body dissatisfaction, eating disorders and osteoporosis due to inadequate nutrition and attention to the
Taraneh Taghavi et al.
Addiction (Abingdon, England), 113(11), 2087-2096 (2018-06-20)
Smokers can regulate their nicotine intake by altering the number of cigarettes smoked per day (CPD) and their smoking intensity. The current study aimed to compare the utility of self-reported CPD, total nicotine equivalents (TNE) and urinary cotinine to estimate
Hadiseh Khalili et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 27(10), 2965-2973 (2016-03-05)
CKD is a significant health concern with an underlying genetic component. Multiple genome-wide association studies (GWASs) strongly associated CKD with the shroom family member 3 (SHROOM3) gene, which encodes an actin-associated protein important in epithelial morphogenesis. However, the role of