Merck
M8515
Sigma-Aldrich
モナストロール
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-(3-ヒドロキシフェニル)-6-メチル-2-チオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-4H-ピリミジン-5-カルボン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O3S
CAS番号:
分子量:
292.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
protect from light
white to off-white
mp
185-185.9 °C (lit.)
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
InChI Key
LOBCDGHHHHGHFA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
モナストロールは以下の用途で使用されています:
  • 非微小管標的剤としてMDA-MB-231細胞を処理するために。
  • 抗がん剤として、マウス骨髄腫細胞株SP 2/0を処理し、アポトーシスを誘発し、アポトーシスにおける代謝型グルタミン酸受容体3(Grm3)の役割を解明するために。
  • フローサイトメーターベースの増殖阻害アッセイのためにマクロファージを感染させてGFPトランスフェクトされた前鞭毛虫のプテリジンレダクターゼの阻害剤として、およびLeishmania donovaniハムスターモデルの抗リーシュマニア活性をin vivoで評価するために。
生物化学的/生理学的作用
モナストロ-ルは細胞浸透性の強力な有糸分裂阻害剤です。モナストロ-ルにより分裂停止した細胞は、単極紡錘体が特徴です。この表現型は、IC50=14μMで、有糸分裂分子モ-タ-であるキネシンEg5を特異的に破壊することにより誘発されます。他のモ-タ-タンパク質やチュ-ブリンには影響を与えません。
特徴および利点
本製品は、アポトーシス研究のページに記載されています。アポトーシ関連製品について、さらにご覧になるにはClick hereをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
包装
不活性ガス充填包装。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8515-IP:
M8515-BULK:
M8515-1MG:
M8515-VAR:
M8515-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabotropic glutamate receptor 3 is involved in B-cell-related tumor apoptosis
Liu X, et al.
International journal of oncology, 49(4), 1469-1478 (2016)
M410, a combretastatin A4 analogue, disrupts microtubules and inhibits HIF-1 alpha in human breast cancer cells
Yang H, et al.
Oncology Reports, 34(1), 334-340 (2015)
Renske van Leuken et al.
PloS one, 4(4), e5282-e5282 (2009-04-25)
Polo-like kinase-1 (Plk1) is activated before mitosis by Aurora A and its cofactor Bora. In mitosis, Bora is degraded in a manner dependent on Plk1 kinase activity and the E3 ubiquitin ligase SCF-betaTrCP. Here, we show that Plk1 is also
Jun Takagi et al.
Scientific reports, 3, 2808-2808 (2013-10-01)
The chromosome alignment is mediated by polar ejection and poleward forces acting on the chromosome arm and kinetochores, respectively. Although components of the motile machinery such as chromokinesin have been characterized, their dynamics within the spindle is poorly understood. Here
Steven Haney et al.
PloS one, 8(6), e64946-e64946 (2013-07-11)
Genome-wide association (GWA) studies have described a large number of new candidate genes that contribute to of Type 2 Diabetes (T2D). In some cases, small clusters of genes are implicated, rather than a single gene, and in all cases, the