Merck
M8131
Sigma-Aldrich
α-メチル-L-チロシン
≥98% (TLC)
別名:
L-2-メチル-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン, L-AMPT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO3
CAS番号:
分子量:
195.22
Beilstein:
2368400
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... TH(7054)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
αα-メチル-L-チロシンは、Fe2/メタンフェタミン(METH)による細胞死がサイトゾルドーパミンおよび鉄を介した酸化ストレスに依存しているか否かを判定するのに使用されます。
α-メチル-L-チロシンは、次の目的でチロシンヒドロキシラーゼ阻害剤として使用されています。
  • 急性ストレス下のゼブラフィッシュにおいてその作用を試験するために。
  • カンナビノイド受容体1型(CB1)ノックアウトマウスおよび野生型マウスにおいて、ノルエピネフリン代謝回転に対するその作用を試験するため。
  • ラット脾臓サンプルを用いてストレス時のカテコールアミン枯渇を試験するため。
  • ドーパミン作動性ニューロンによるドーパミン合成を遮断するため。
生物化学的/生理学的作用
αα-メチル-L-チロシン(L-AMPT)は、チロシンヒドロキシラーゼの競合的阻害剤として作用し、チロシンのL-ドーパへの変換を阻害し、最終的にサイトゾルでのドーパミン合成を低下させます。低濃度のAMPTは、難治性ジストニアまたはジスキネジアの強力な治療薬として使用できます。また、褐色細胞腫患者のカテコールアミン濃度の低下にも役立ちます。
チロシンヒドロキシラ-ゼインヒビタ-。
その他情報
活性異性体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8131-250MG:
M8131-100MG:
M8131-1G:
M8131-5G:
M8131-VAR:
M8131-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Progressive degeneration of human mesencephalic neuron-derived cells triggered by dopamine-dependent oxidative stress is dependent on the mixed-lineage kinase pathway.
Lotharius J
The Journal of Neuroscience, 25(27), 6329-6342 (2005)
Sergio Ortiz-Padilla et al.
Neuropharmacology, 166, 107920-107920 (2019-12-25)
Dopaminergic neurons have the ability to release Dopamine from their axons as well as from their soma and dendrites. This somatodendritically-released Dopamine induces an autoinhibition of Dopaminergic neurons mediated by D2 autoreceptors, and the stimulation of neighbor GABAergic neurons mediated
Low dose alpha-methyl-para-tyrosine (AMPT) in the treatment of dystonia and dyskinesia.
Ankenman R and Salvatore MF
The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 19(1), 65-69 (2007)
Renan Idalencio et al.
General and comparative endocrinology, 252, 236-238 (2017-07-19)
In this article, we show that the tyrosine hydroxylase inhibitor α-Methyl-l-tyrosine (AMPT) decreased the responsiveness of the zebrafish stress axis to an acute stressful challenge. These effects were specific for responses to stimulation, since unstimulated (basal) cortisol levels were not
Endocrine function of dopaminergic neurons of the whole rat brain in ontogeny: control of prolactin secretion.
Yu Yu Saifetyarova et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 443, 81-83 (2012-05-09)