安全性情報
M7379
Sigma-Aldrich
メチルベンゼトニウムクロリド
別名:
N,N-ジメチル-N-(2-[2-(メチル-4-[1,1,3,3-テトラメチルブチル]フェノキシ)エトキシ]エチル)ベンジルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H44NO2Cl
CAS番号:
分子量:
462.11
EC Number:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
分子量
462.11 g/mol
テクニック
electrophoresis: suitable
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/2C28H44NO2.2ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;;/h2*9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;2*1H/q2*+1;;/p-2
InChI Key
HNXONNXIAJJXPE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルベンゼトニウムクロリドは、幹細胞死を誘発する小分子を評価する研究で使用されています。また、免疫調節薬のイミキモドと組み合わせたパロモマイシン軟膏(Leshcutan)の抗リーシュマニア活性を調べる研究でも使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M7379-BULK:
M7379-10G:
M7379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Successful topical treatment of murine cutaneous leishmaniasis with a combination of paromomycin (Aminosidine) and gentamicin
Grogl, M., et al.
Parasitology Research, 85, 254-259 (1999)
Leishmania major: in vitro and in vivo anti-leishmanial activity of paromomycin ointment (Leshcutan) combined with the immunomodulator Imiquimod
El-On, J., et al.
Experimental Parasitology, 116, 7-7 (2007)
De-Hao Tsai et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 404(10), 3015-3023 (2012-10-30)
Dithiothreitol (DTT)-based displacement is widely utilized for separating ligands from their gold nanoparticle (AuNP) conjugates, a critical step for differentiating and quantifying surface-bound functional ligands and therefore the effective surface density of these species on nanoparticle-based therapeutics and other functional