形状
crystalline
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI Key
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the