Merck
M5914
Sigma-Aldrich
MOPSO ナトリウム塩
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
別名:
3-(N-モルホリニル)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 3-モルホリノ-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO5S
CAS番号:
分子量:
247.24
Beilstein:
9448952
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10-12 (1 M in H2O)
有効pH範囲
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Investigation of the Interaction of Sodium Chloride and Two Amino Sulfonic Acids, HEPES and MOPSO, by EMF Measurements.: This study explores the electrochemical interactions between sodium chloride and the amino sulfonic acids HEPES and MOPSO, providing insights into their behavior in solution which may be relevant for biochemical applications (Wu et al., 1991).
注意
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5914-BULK:
M5914-25G:
M5914-250G:
M5914-500G:
M5914-BULK-PC:
M5914-VAR:
M5914-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(Un)suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions ? a review.
Ferreira, C.M.H., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 30989-31003 (2015)
(Un)suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions ? a review.
Ferreira C.M.H. et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 30989-31003 (2015)