Merck
D0306
Sigma-Aldrich
DIPSO
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
別名:
3-(N,N-ビス[2-ヒドロキシエチル]アミノ)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノ-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO6S
CAS番号:
分子量:
243.28
Beilstein:
2105454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
形状
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
有効pH範囲
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
mp
189-192 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI Key
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D0306-VAR:
D0306-BULK:
D0306-100G:
D0306-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Filip Duša et al.
Electrophoresis, 37(2), 363-371 (2015-10-16)
The use of bare fused silica capillary in CE can sometimes be inconvenient due to undesirable effects including adsorption of sample or instability of the EOF. This can often be avoided by coating the inner surface of the capillary. In