分子量
antigen ~73 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells or rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAN1A1(4121)
mouse ... Man1a(17155)
rat ... Man1a1(294410)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
IXO11669:
M3694-200UL:
M3694-BULK:
M3694-VAR:
試験成績書(COA)