抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MDC1-50, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~250 kDa (2-3 bands)
交差性
monkey, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of G361 cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDC1(9656)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
M2444-25UL:
M2444-BULK:
M2444-VAR:
M2444-100UL:
M2444-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)