Merck
M2199
Sigma-Aldrich
PMEG水和物
≥98% (HPLC)
別名:
9-[2-(ホスホノメトキシ)エチル]グアニン水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N5O5P · xH2O
CAS番号:
分子量:
289.19 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.NC1=Nc2c(ncn2CCOCP(O)(O)=O)C(=O)N1
InChI
1S/C8H12N5O5P.H2O/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)1-2-18-4-19(15,16)17;/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14);1H2
InChI Key
BDVQXHFCXJXVND-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
非環状ヌクレオチドの9-(2-ホスホニルメトキシエチル)グアニン(PMEG)は、細胞中でリン酸化型の活性代謝物であるPMEG二リン酸(PMEGpp)を形成し、核のDNAポリメラーゼを強力に阻害して分裂細胞に対する細胞毒性を引き起こすことにより、DNAの合成や修復を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
M2199-BULK:
M2199-5MG:
M2199-25MG:
M2199-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)