Merck
M216
Sigma-Aldrich
MDL 105,519
≥98% (HPLC), solid
別名:
(E)-4,6-ジクロロ-3-(2-フェニル-2-カルボキシエテニル)インドール-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H11Cl2NO4
CAS番号:
分子量:
376.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)C(=C/c1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(O)=O)\c3ccccc3
InChI
1S/C18H11Cl2NO4/c19-10-6-13(20)15-12(16(18(24)25)21-14(15)7-10)8-11(17(22)23)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,21H,(H,22,23)(H,24,25)/b11-8-
InChI Key
LPWVUDLZUVBQGP-FLIBITNWSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
生物化学的/生理学的作用
MDL 105,519 is a high affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor antagonist at the glycine site. It inhibits NMDA-dependent responses.
法的情報
Hoechst Marion Roussel, Inc.との独占的ライセンス契約に基づいて販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M216-5MG:
M216-VAR:
M216-25MG:
M216-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B M Baron et al.
European journal of pharmacology, 323(2-3), 181-192 (1997-04-04)
MDL 105,519, (E)-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)-4,6-dichloro-1 H-indole-2-carboxylic acid, is a potent and selective inhibitor of [3H]glycine binding to the NMDA receptor. MDL 105,519 inhibits NMDA (N-methyl-D-aspartate)-dependent responses including elevations of [3H]N-[1,(2-thienyl)cyclohexyl]-piperidine ([3H]TCP) binding in brain membranes, cyclic GMP accumulation in brain slices, and
Pharmacological characterization of MDL 105,519, an NMDA receptor glycine site antagonist.
Baron BM
European Journal of Pharmacology, 323(2-3), 181-192 (1997)