Merck
M1941
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Kinase 2 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
bovine kidney
品質水準
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
solution
比活性
≥1000 units/mg protein
分子量
40 kDa
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、30°Cで1.0 nmolのリン酸をミエリン塩基性タンパク質に取り込ませる量です。
物理的形状
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1941-1VL:
M1941-VAR:
M1941-BULK:
M1941-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)